Learn More
Ratiolab™ Tubes à centrifuger
Code produit 15275316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
50 ml
Conditionnement:
250 pièces
750 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15275316 15 mL 750 pièces
10241460 50 ml 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15275316 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 3300006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    203.68€ / 750 pièces
    Économisez 30.32€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes à centrifuger avec bouchon rouge, graduations imprimées et champ d’écriture dépoli.
  • Fabrication en polypropylène
  • Exempt de RNase, DNase, endoxines, pyrogènes et ATP
  • Disponibles avec fond conique ou autostable
  • Disponibles en version stérile ou non stérile
  • Plage de température de −80° à +121 °C
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 mL
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 750
Stérilité Stérile
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
FCR max. 17 x g