Description
- Bord perlé, sans bouchon
- Résiste à une force de réaction au sol (RCF) jusqu'à 4500
- Autoclavable (121 °C)
- 35 x 100 mm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 75 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 20/Pk. |
| Forme | Cylindrique |
| Bouchon inclus | Non |
| Type de produit | Tube à centrifuger |