missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Tubes à centrifuger et plastiques rigides de laboratoire zéro déchet Box™
Description
Utilisez cette boîte zéro déchet pour recycler :
- Toute marque et tout type de plastique rigide de laboratoire : Tubes à centrifuger, bouteilles en plastique, plateaux, flacons et béchers.
Unités de déchets acceptées (approximatives) :
- Petit format : 200 unités
- Moyen : 550 unités
- Grand format : 1000 unités
N'envoyez pas :
- Tubes et récipients en plastique rigide de laboratoire contaminés par des fluides corporels et des matières considérées comme dangereuses ou à risque
- matériau autoclavé
- Déchets dangereux (coupants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes) qui présentent un danger pour l'environnement ou pour les personnes
- Piles, bonbonnes sous pression, verre brisé et déchets médicaux
Important :
- Nous ne collectons aucun déchet dangereux contenant des substances toxiques, réactives, corrosives, infectieuses, inflammables, explosives ou nocives pour la santé humaine et l'environnement.
- Veuillez vous assurer de ne pas mélanger les déchets dangereux avec les déchets non dangereux.
- En tant que producteur de déchets, il vous incombe de les classer.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 25 kg |
| Capacité (impériale) | 55 lb. |
| Couleur | Beige, Vert, Rouge, Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 38 x 38 x 97 cm |
| Jetable | Usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Dimensions | Grand |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Carton, Plastic (Plastique) |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?