Learn More
Thermo Scientific™ BPC CentriPAK stérilisé à usage unique pour centrifugeuse de bioprocédés Sorvall BIOS 16
Code produit 17786719 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Adaptateur à vapeur pour BPC CentriPAK
BPC CentriPAK
BPC CentriPAK Labtainer™
BPC CentriPAK unique
BPC CentriPAK unique avec connexion rapide
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17786719 BPC CentriPAK unique 2 pièces
17716729 Adaptateur à vapeur pour BPC CentriPAK 2 pièces
17726729 BPC CentriPAK unique avec connexion rapide 12 pièces
17776719 BPC CentriPAK Labtainer™ 2 pièces
17766719 BPC CentriPAK 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17786719 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    323.00€ / 2 pièces
    Économisez 23.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Le récipient pour bioprocédés (BPC) Thermo Scientific™ CentriPAK™, conçu pour une utilisation dans la centrifugeuse pour bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 et 6 rotors à godets oscillants de 2 000 ml ou 8 rotors à godets oscillants de 2 000 ml, fournit un système clos à usage unique et stérilisé pour les séparations de culture cellulaire dans l’industrie du bioprocédé.
Chambres, collecteur, labtainer (stérilisé) avec connexion de récipients pour bioprocédés (BPC) Thermo Scientific™ CentriPAK™. Conçu pour une utilisation dans la centrifugeuse de bioprocédé Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 et 6 rotors à godets oscillants de 2 000 ml ou 8 rotors à godets oscillants de 2 000 ml.
Le récipient pour bioprocédés (BPC) Thermo Scientific™ CentriPAK™ vous permet de :
  • Réduire le risque de contamination croisée tout en séparant les cultures cellulaires
  • Effectuer une récolte douce, à haut débit et à haut rendement grâce à la centrifugation
  • Éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables
  • Respecter des pratiques rigoureuses d’assurance et de contrôle de la qualité pour la fabrication de composants de matériaux standard et de films de contact pour les produits aseptiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1700 mL
Description BPC CentriPAK unique
À utiliser avec (application) Pour les séparations de cellules de mammifères, de levures et de bactéries
Comprend Chambre BPC 2D
Matériau Film CX3-9
Densité max. de l’échantillon 1,2 g/mL
Température max. (métrique) 40°C
Température max. (impériale) 104°F
Conditionnement Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
Quantité Jeu de 2
Stérilité Stérile
Transparence Translucide
Gamme de produits Polaris
Conditions d’expédition Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot
Graduated Non
Force max. 7 187 x g
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse de bioprocédés Sorvall BIOS 16
Taille du bouchon Dia. int. x paroi : 0,32 cm x 0,16 cm (0,125 in X 0,0625 in)
Type de bouchon Tubulure soudable (TPE), Luer-Lock femelle de 0,125 in
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 57,48 oz
Certifications/Conformité USP<88>, USP<87>, USP<661>, EP<3.2.2.1>, USP<85>, USP<788>, EMEA/410/01
Jetable Oui
Type de produit Récipient pour bioprocédés flexible