Learn More
Labconco CentriVap Piège à froid -50 °C, 230 V 50 Hz, tous les cordons 50 Hz
Artikelnummer. 30533458 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Comprend:
Couvercle en acier inox
Couvercle en acrylique
Pakningsstørrelse:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Comprend Pakningsstørrelse
30533458 Couvercle en acrylique 1 pièce
30533444 Couvercle en acier inox 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30533458 Leverandør Labconco Leverandørnr. 8601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5790.00€
    4656.09€ / 1 pièces
    Économisez 1133.91€
    19% de réduction
Se alle kampagner
Expédition estimée: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CentriVap™ Les pièges à froid recueillent le liquide évaporé d'un CentriVap Concentrateur, protégeant la pompe à vide et l'environnement du laboratoire des vapeurs et des fumées.
  • Extérieur en acier brossé, en acier inoxydable et en acier thermolaqué
  • Graphique de température lumineux avec indication du point final
  • Système de réfrigérant sans HCFC
  • Collecteur en acier inoxydable de 4 litres
  • Couvercle en acrylique ou en acier inoxydable avec 2 raccords rapides pour le raccordement à un CentriVap Concentrateur
  • Orifice de vidange en acier inoxydable (avec valve en nylon résistant à la corrosion)
  • Les °modèles -50 °C sont équipés d'un compresseur de 1/3 °ch (-50 °C en moins de 30 min).
Tekniske data
Matériau Acier inoxydable
Type Piège à froid
Comprend Couvercle en acrylique
Tension 230 V
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.