Learn More
Labconco CentriVap Piège à froid -84 °C, 230 V 50 Hz, tous les cordons 50 Hz
Code produit 30533457 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30533457 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533457 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8611190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9310.00€
    8434.98€ / 1 pièces
    Économisez 875.02€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CentriVap™ Les pièges à froid recueillent le liquide évaporé d'un CentriVap Concentrateur, protégeant la pompe à vide et l'environnement du laboratoire des vapeurs et des fumées.
  • Extérieur en acier brossé, en acier inoxydable et en acier thermolaqué
  • Graphique de température lumineux avec indication du point final
  • Système de réfrigérant sans HCFC
  • Collecteur en acier inoxydable de 4 litres
  • Couvercle en acier inoxydable avec 2 raccords rapides pour le raccordement à un CentriVap Concentrateur
  • Orifice de vidange en acier inoxydable (avec valve en nylon résistant à la corrosion)
  • Les °modèles -84 °C sont équipés de deux compresseurs de 1/3 °ch (-84 °C en moins de 40 min).
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Piège à froid
Comprend Couvercle en acier inox
Tension 230 V