Learn More
Labconco CentriVap Piège à froid, couvercle en acrylique - Réfrigérant éco-refroidi
Code produit 31374502 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
-50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique) Conditionnement
31374502 -50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374502 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8601590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5339.05€
    4924.05€ / 1 pièces
    Économisez 415.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le piège à froid recueille le liquide évaporé d’un concentrateur à vide pour aider à protéger la pompe à vide et le laboratoire des vapeurs et des vapeurs.
  • Extérieur brossé, en acier inoxydable et en acier poudre
  • Graphique de température éclairé avec indication de point final (température de fonctionnement de -40 °C)
  • Système de réfrigérant sans HCFC
  • Collecteur en acier inoxydable 4 litres
  • Couvercle en acrylique (-50 °C uniquement) ou en acier inoxydable avec 2 raccords à déconnexion rapide pour la connexion à un CentriVap concentrateur
  • Bouche de drain en acier inoxydable (avec valve en nylon résistante à la corrosion)
  • Un réfrigérant naturel éco-refroidi disponible sur certains modèles
  • Les modèles -50 °C sont équipés d’un compresseur de 1/3 ch (-50 °C en moins de 30 minutes).
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Piège à froid
Gamme de température (métrique) -50°C
Tension 230 V