Learn More
Labconco CentriVap Trappe à froid, réfrigérant éco-refroidi
Code produit 31374483 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
-105°C
-84 °C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique) Conditionnement
31374483 -105°C 1 pièce
31374490 -84 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31374483 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8621690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8842.12€
    8154.83€ / 1 pièces
    Économisez 687.29€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Conforme à toutes les réglementations européennes sur les réfrigérants HFC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pièges à froid collectent le liquide évaporé d’un concentrateur à vide pour aider à protéger la pompe à vide accessoire et l’environnement du laboratoire contre les vapeurs et les vapeurs.
  • Extérieur durable réalisé en acier inoxydable brossé et en acier revêtu en poudre
  • Graphique de température éclairé avec indication de point, avec une température de fonctionnement descendant jusqu’à -40 °C
  • Utilise un système de réfrigérant sans HCFC (plus respectueux de l’environnement)
  • Comprend un collecteur en acier inoxydable de 4 litres
  • Il est livré avec soit un couvercle en acrylique (pour les modèles à -50 °C uniquement), soit un couvercle en acier inoxydable
  • Le couvercle comprend deux raccords à déconnexion rapide pour une connexion facile à un CentriVap concentrateur
  • Bouche de drainage en acier inoxydable avec une vanne en nylon résistante à la corrosion pour une durabilité et un drainage plus facile
  • Un réfrigérant naturel éco-refroidi est disponible sur certains modèles
  • Les modèles à -84 °C utilisent deux compresseurs de 1/3 ch et peuvent atteindre -84 °C en moins de 40 minutes
  • Les modèles -105 °C utilisent deux compresseurs de 1/3 ch et peuvent atteindre -105 °C en moins de 40 minutes
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Piège à froid
Gamme de température (métrique) -105°C
Tension 230 V