Learn More
Labconco™ Piège à froid CentriVap avec couvercle en acier inoxydable, 230 V, bouchon Schuko et prise femelle
Code produit 16379723 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Schuko
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16379723 Schuko 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16379723 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7811031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Piège à froid -50°C à utiliser avec le concentrateur de paillasse CentriVap Labconco
  • Protégez la pompe à vide en piégeant l’humidité, les vapeurs et les fumées corrosives lorsqu’elles s’évaporent des échantillons
  • Réfrigérant exempt de CFC respectueux de l’environnement
  • Le condenseur en acier inoxydable recueille 4 l de liquide
  • Accepte l’insert en verre en option (16-315-61) pour les produits corrosifs
  • Le tuyau d’évacuation résistant à la corrosion accélère le nettoyage
  • Le voyant PRÊT s’illumine à -40°C, ce qui indique que les conditions de concentration sont bonnes
Spécification
Certifications/Conformité CE
Couleur Gris
Type de connexion Électrique et sous vide
Matériau Acier inoxydable brossé et acier recouvert de poudre
Type Piège à froid de paillasse CentriVap
À utiliser avec (application) Évaporation d’échantillons
À utiliser avec (équipement) Concentrateur sous vide CentriVap
Matériau (revêtement) Revêtement en poudre
Type de prise Schuko
Quantité 1
Température (métrique) en fonctionnement -50°C
Volume (métrique) 4 L
Dimensions (L x l x H) 36,83 x 61,468 x 35,05 cm
Hauteur (impériale) 13,8 po
Hauteur (métrique) 35 cm
Profondeur (impériale) 24,2 po
Profondeur (métrique) 61,4 cm
Poids net (impériale) 80 lb
Poids net (métrique) 36 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 2,4 A
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz