Learn More
Labconco™ Concentrateur complet CentriVap™
BIOPHARMA
Code produit 15172995 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Heat Boost inclus
Heat Boost non inclus
Résistant aux acides grâce au Heat Boost
Résistant aux acides sans Heat Boost
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz, 6 A
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Alimentation électrique Conditionnement
15172995 Heat Boost inclus 230 V, 50 Hz, 6 A 1 pièce
15103005 Résistant aux acides grâce au Heat Boost 230 V, 50 Hz, 6 A 1 pièce
15162995 Heat Boost non inclus 230 V, 50 Hz, 6 A 1 pièce
15142995 Résistant aux acides sans Heat Boost 230 V, 50 Hz, 6 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15172995 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7315032
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
Livré avec tous les éléments nécessaires pour démarrer le traitement
Utilise une combinaison de force centrifuge, de vide et de chaleur pour accélérer l’évaporation.
Inclut :
  • Concentrateur sous vide
  • Piège à froid -50°C
  • Le rotor en aluminium peut accueillir 40 microtubes à centrifuger et 12 tubes de 13 mm
  • Pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques
  • La lumière stroboscopique CentriZap permet à l’utilisateur de voir les échantillons pendant que le rotor tourne et que le couvercle est fermé
Biologie moléculaire, protéomique, génomique, biologie cellulaire, microbiologie, biochimie, recherche pharmaceutique et chimie analytique
Spécification
Modèle Centrivap
Indice électrique International
Type Heat Boost inclus
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 6 A