Learn More
Labconco™ Accessoire pour concentrateur CentriVap™, micro-rotor haute capacité
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- Disponibles en standard ou avec revêtement en résine fluoropolymère garantissant une résistance aux acides
- Le micro-rotor haute capacité peut contenir jusqu’à 148 microtubes à centrifuger, 1,5 ml ou 2,0 ml, et des flacons d’échantillons auto micro d’environ 12 mm de diamètre x 35 mm
- Les micro rotors haute capacité ne nécessitent pas de lèvre sur le tube et sont parfaits pour les flacons
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Description | Dimensions : 30,4 x 30,4 x 30,4 cm (12 x 12 x 12 po) |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Type | Microrotor |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateur CentriVap™ Labconco™ |
| Capacité | Microtubes à centrifuger de 1,5 ml ou 2,0 ml, 12 mm de diamètre x 35 mm de microflacons d’échantillonnage automatique |
| Poids (impériale) | 2,5 lb |
| Poids (métrique) | 1,1 kg |