Learn More
Labconco CentriVap Modèle professionnel avec couvercle en verre, 230 V 50 Hz, tous les cordons d'alimentation 50 Hz
Code produit 30533455 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Couvercle en verre
Couvercle en verre, Heat Boost
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30533455 Couvercle en verre 1 pièce
30533454 Couvercle en verre, Heat Boost 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533455 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8511190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8785.00€
    7156.43€ / 1 pièces
    Économisez 1628.57€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CentriVap™ Les concentrateurs sous vide de table professionnels sont conçus pour concentrer rapidement plusieurs petits échantillons grâce à la force centrifuge, au vide et à la chaleur.
  • Encombrement réduit sur un plan de travail
  • La pression, la température, la vitesse du rotor et la durée de fonctionnement peuvent être facilement réglées en appuyant sur quelques boutons et enregistrées dans le menu des méthodes. L'utilisateur peut également modifier tous les paramètres d'exécution pendant le déroulement du programme.
  • Visualisez, représentez graphiquement et exportez facilement les données d'exécution d'échantillons pour analyse et publication. Formats de fichiers CSV et PDF pris en charge.
  • La grande chambre peut accueillir une variété de rotors, y compris une sélection qui peut être empilée en double pour une capacité accrue jusqu'à 312 tubes d'échantillons ou 6 plaques de microtitration par cycle.
  • Personnalisez les paramètres d'exécution, enregistrez et téléchargez des exemples de données, configurez des alertes automatisées via Ethernet et paramétrez l'appareil sur un écran tactile couleur intégré de 5 in.
  • Menu de méthodes intégré pour le traitement des types d'échantillons de laboratoire courants. Inclut des modes pour la lyophilisation à petite échelle et la dessiccation sous vide.
  • Puissance supplémentaire optionnelle de 300 W Heat Boost accélère le chauffage de la chambre pour un traitement plus rapide des échantillons et des performances accrues.
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium revêtu d’époxy
Modèle CentriVap
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 100 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 ml
Comprend Couvercle en verre
Réfrigéré Non
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Type de produit Concentrateur sous vide