Learn More
Labconco CentriZap Lampe stroboscopique professionnelle
Code produit 30533440 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Système de rotor:
CentriVap Pro
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Système de rotor Conditionnement
30533440 CentriVap Pro 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533440 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8547200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25€
    84.05€ / 1 pièces
    Économisez 6.20€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Le CentriZap™ La lumière stroboscopique permet aux utilisateurs de visualiser les échantillons comme s'ils étaient immobiles pendant la rotation du rotor, éliminant ainsi la nécessité d'interrompre un cycle.
  • À utiliser avec Labconco CentriVap Concentrateurs sous vide professionnels.
  • Comprend un étui de montage et la quincaillerie pour la fixation sur le côté droit de la CentriVap Concentrateur sous vide professionnel.
  • Poids à l'expédition : 2,0 lb. (0,9 kg)
Spécification
Type Lumière stroboscopique
Système de rotor CentriVap Pro