Learn More
Berthold Technologies Luminomètre Microplaque Centro LB 963
Code produit 31777382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Advanced
Aliivibrio fischeri
Personnel
XS Haute sensibilité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
31777382 Personnel
31777385 Advanced
31777356 XS Haute sensibilité
31777364 Aliivibrio fischeri
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777382 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 7032510
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Luminomètre à microplaques facile à utiliser pour les tests de luminescence luminescence et de flash, avec un fond faible et une diaphonie négligeable.
Le Centro prend en place toutes les technologies de luminescence de base, notamment :
  • Luminescence de type flash
  • Luminescence de type luminescence
  • Luminescence cellulaire
  • Bioluminescence
  • Chimi-luminescence
Applications
  • Analyses de gènes rapporteurs
  • Surveillance calcique à base d’aequorine
  • ATP Détermination
  • Immunotests luminescents (LIA, ILMA)
  • Analyses de sonde ADN
  • Détermination du SNP
  • Analyses CALUX™
Spécification
Type Luminomètre
Type d’affichage Pas d’affichage
Type de connexion USB
Détecteur Tube photomultiplicateur à faible bruit en mode comptage à photon simple
Méthode de détection Luminescence
Limites de détection <5 amol ATP
Type d’injection JET Injecteurs
Volume (métrique) de distribution 10 à 100 μL
Couleur Gris clair
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
Tension 24 VDC
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Microplaques à 96 puits
Hauteur (métrique) 287 mm
Largeur (métrique) 334 mm
Profondeur (métrique) 437 mm
Poids (métrique) 20.8 kg
Comprend Luminomètre, bloc d’alimentation, ensemble d’accessoires, manuel d’utilisation, logiciel de base LightCompass™
Configuration système PC avec Windows 10 ou plus récent
Conditions de stockage °0 C à 40 °C
Certifications/Conformité CE, NRTL
Modèle Personnel