Learn More
Gilson™ Mini-centrifugeuse CENTRY™ 103
Code produit 16497935 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16497935 8 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16497935 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F110736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.97€
    438.90€ / 1 pièces
    Économisez 191.07€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La mini-centrifugeuse CENTRY™ 103 est une mini-centrifugeuse portable et facile à utiliser, idéale pour la séparation rapide des particules d’un surnageant ou pour faire descendre une goutte de liquide des parois des microtubes.
  • Sa conception ergonomique, son faible encombrement et sa commande de batterie optionnelle permettent à CENTRY™ 103 Minicentrifugeuse utilisable partout
  • Équipée de rotors de haute qualité et faciles à changer qui peuvent accueillir des microtubes ou des barrettes de tubes
  • Facile à démarrer et à arrêter en appuyant simplement sur le couvercle
  • Atteint instantanément une vitesse fixe de 6 000 tr/min sans réglage
  • Fonctions de sécurité intégrées, telles que l’arrêt automatique après six minutes de rotation continue, un connecteur de type pince pour la fixation des rotors et un voyant d’alimentation rouge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml)
Vitesse max. 6000 tr/min
Réfrigéré Non
Type de produit Mini-centrifugeuse