Learn More
Gilson™ Microcentrifugeuse CENTRY™ 117
Code produit 16308601 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16308601 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16308601 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 36110210
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CENTRY™ 117 La microcentrifugeuse est doté(e) d’un écran tactile facile à utiliser et permet de rappeler sur un seul bouton jusqu’à neuf programmes d’exécution personnalisés stockés. Son système de flux d’air exclusif garantit la stabilité de la température, même sur des analyses prolongées, ce qui préserve l’intégrité des échantillons. La conception du rotor peut accueillir des tubes de 1,5 à 2,0 ml ou des barrettes PCR.
Utilisation intuitive :
  • Le CENTRY™ La microcentrifugeuse 117 est dotée d'un écran tactile couleur affichant la vitesse (tr/min ou rcf), le temps programmé et le temps de fonctionnement restant.
  • Programmez et stockez facilement jusqu’à neuf programmes d’analyses personnalisés, qui sont simplement accessibles via un seul bouton.
  • Le CENTRY™ La microcentrifugeuse 117 atteint des vitesses de 1 000 à 13 500 tr/min (100 à 16 800 xg), qui peuvent être réglées par incréments de 100 tr/min.
  • La minuterie intégrée vous permet de régler une durée de 1 à 99 minutes. 
Précision de température améliorée :
  • Le CENTRY™ La microcentrifugeuse 117 offre un meilleur contrôle de la température grâce à son système de flux d'air exclusif, garantissant que vos échantillons restent à température constante, même lors de cycles plus longs.
  • La centrifugeuse peut également être utilisée dans une chambre froide.
Conception adaptable :
  • Grâce à sa conception à rotor combiné, le CENTRY™ La microcentrifugeuse 117 peut accueillir jusqu'à 24 tubes de 1,5 à 2,0 mL ou 2 bandes PCR (16 x 0,2 mL) sans avoir besoin d'adaptateurs séparés, ce qui la rend idéale pour de nombreux laboratoires.
  • En outre, son faible encombrement prend moins de place sur votre précieuse paillasse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 13 500 tr/min
Ampérage 0,7 A
Dimensions (L x l x H) extérieures 22,86 x 30,48 x 19,7 cm
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Prise EU
Plage de températures (métrique) 4 °C à 35 °C