Learn More
CEP-28122 mesylate salt, MedChemExpress
Description
CEP-28122 mesylate salt, a diaminopyrimidine derivative, is a potent, selective, and orally bioavailable ALK inhibitor, with an IC50 value of 1.9 nM for recombinant ALK kinase activity. CEP-28122 has antitumor activity in experimental models of ALK-positive human cancers. CEP-28122 mesylate salt has good pharmacodynamic and pharmacokinetic activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CEP-28122 mesylate salt |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H39ClN6O6S |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 6.4 mg/mL (10.08 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1[C@](C2)([H])C=C[C@]2([H])[C@H]1NC3=NC(NC4=CC=C5C(CC[C@@H](N6CCOCC6)CC5)=C4OC)=NC=C3Cl)N.O=S(C)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 635.17 |
| Poids de la formule | 635.17 |
| Pourcentage de pureté | 99.85% |
| Afficher plus |