Learn More
MedChemExpress CEP dipeptide 1
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| CAS | 816432-15-2 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 381.42 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 10 mg/mL (26.22 mM∣Need ultrasonic) |