Learn More
Hydrate de céphalexine, TRC
Code produit 30134242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134242 5 g 5g
30134237 25 g 25g
30010731 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134242 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2568005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23325-78-2
Formule moléculaire C16 H17 N3 O4 S . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 365.4
Synonyme Cefalexin monohydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, hydrate (1:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, D- (8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, (6R,7R)- (9CI), Cephalexin Asia, Cephalexin monohydrate, Lexine, Pharmexin, Purilex, Rivalexin, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phénylacétyl]amino]-3-méthyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]acide oct-2-ène-2-carboxylique ; hydrater
SMILES O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefalexin monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Poids de la formule 365.1045
Pourcentage de pureté >95%