Learn More
Melford Céphalexine monohydratée
Description
La céphalexine monohydratée est un antibiotique de type céphalosporine. La céphalexine, en tant que céphalosporine, inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP).
Cette interférence perturbe la réticulation des peptidoglycanes dans la paroi cellulaire bactérienne, entraînant une instabilité structurelle et, à terme, la lyse cellulaire. La céphalexine est parfois utilisée comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son inclusion dans le milieu de culture permet la croissance spécifique de bactéries dépourvues de résistance à la céphalexine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cephalexin |
| CAS | 23325-78-2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | C16H17N3O4S-H2O |