Learn More
Melford Céphalexine monohydratée
Code produit 30018184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018184 5 g 5g
30018183 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018184 Fournisseur Melford Code fournisseur C590005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
La céphalexine monohydratée est un antibiotique de la famille des céphalosporines. La céphalexine, en tant que céphalosporine, inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PLP).
La céphalexine monohydratée est un antibiotique de type céphalosporine. La céphalexine, en tant que céphalosporine, inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP).
Cette interférence perturbe la réticulation des peptidoglycanes dans la paroi cellulaire bactérienne, entraînant une instabilité structurelle et, à terme, la lyse cellulaire. La céphalexine est parfois utilisée comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son inclusion dans le milieu de culture permet la croissance spécifique de bactéries dépourvues de résistance à la céphalexine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cephalexin
CAS 23325-78-2
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H17N3O4S-H2O