Learn More
Cephalexin monohydrate, MedChemExpress
Code produit 16492079
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492079 1 g
16430818 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492079 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0200B
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Cephalexin (Cefalexin) monohydrate is a potent, orally active new semisynthetic cephalosporin antibiotic with a broad antibacterial spectrum.
Cephalexin (Cefalexin) monohydrate has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. Cephalexin (Cefalexin) monohydrate targets penicillin-binding proteins (PBPs) to inhibit bacterial cell wall assembly. Cephalexin (Cefalexin) monohydrate is used for the research of pneumonia, strep throat, and bacterial endocarditis, et al.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cephalexin monohydrate
Forme physique Solid
CAS 23325-78-2
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H19N3O5S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Cefalexin hydrate Cephacillin hydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 6.67 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O.O
Poids moléculaire (g/mol) 365.4
Poids de la formule 365.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research