Learn More
Céphalexine monohydratée USP MP Biomedicals
Code produit 11417891 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417891 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11417891 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215058505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    127.05€ / 5g
    Économisez 6.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 23325-78-2 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.40 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 23325-78-2
Formule moléculaire C16H19N3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 365.40
Numéro MDL MFCD00167148,MFCD00056877
Clé InChI AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Synonyme 7-(d-a-Aminophenylacetamido)desacetoxycephalosporanic acid, Cefalexin monohydrate
CID PubChem 62921
ChEBI CHEBI:3535
Nom IUPAC hydrate d'acide (6R,7R)-7-[(2R)-2-amino-2-phénylacétamido]-3-méthyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique
SMILES O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C1=CC=CC=C1)C2=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cephalexin Monohydrate
Type Céphalexine monohydrate
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Beige à blanc
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage ≥ 95 %
Poids de la formule 365.4
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité BP / USP
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cephalexin Monohydrate BP, USP grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.