Learn More
Céphalomannine, TRC
Code produit 30136664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136664 1 g 1g
17980555 10 mg 10mg
17983015 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2585001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71610-00-9
Formule moléculaire C45 H53 N O14
Poids moléculaire (g/mol) 831.9
Synonyme Paclitaxel Related Compound A, Paclitaxel Imp B (EP), N-Debenzoyl-N-tigloylpaclitaxel, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)amino]-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α[αR*,βS*(E)],11α,12α,12aα,12bα]]-, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)- (9CI), 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., Cephalomannine, NSC 318735, Taxol B
Nom IUPAC (αR,Sβ)-α-Hydroxy-β-[[(2E)-2-méthyl-1-oxo-2-buten-1-yl]acide benzenpropanoïque (2aR,4S,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acétyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4,4a,5,6,9,10,11,12,12,12a,12b-dodécahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tétraméthyle-5-oxo-7,11-méthano-1H-cyclodèca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester
SMILES C\C=C(/C)\C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6
Spécification
Nom chimique ou matériau Cephalomannine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C45H53NO14/c1-9-23(2)39(52)46-33(27-16-12-10-13-17-27)34(50)41(54)58-29-21-45(55)38(59-40(53)28-18-14-11-15-19-28)36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32(24(29)3)42(45,6)7/h9-19,29-31,33-36,38,49-50,55H,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/b23-9+/t29-,30-,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
Poids de la formule 831.3466