Learn More
Céphaloridine monohydrate, TRC
Code produit 30138125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138125 250 mg 250mg
30135807 50 mg 50mg
30005534 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138125 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC258600250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102039-86-1
Formule moléculaire C19H17N3O4S2•H2O
Poids moléculaire (g/mol) 415.49
Synonyme 1-[[(6R,7R)-2-Carboxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydrate;
Nom IUPAC (6R,7R)-8-oxo-3-(pyridine-1-ium-1-ylméthyl)-7-[(2-thiophène-2-ylacétyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate ; hydrater
SMILES Cc1c2c(CCC2)c(cc1)C(=O)c3c4c(cccc4)ccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cephaloridine Monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H17N3O4S2.H2O/c23-14(9-13-5-4-8-27-13)20-15-17(24)22-16(19(25)26)12(11-28-18(15)22)10-21-6-2-1-3-7-21;/h1-8,15,18H,9-11H2,(H-,20,23,25,26);1H2/t15-,18-;/m1./s1
Poids de la formule 433.0766
Pourcentage de pureté >95%