Learn More
Cephalotaxine, MedChemExpress
Code produit 16451528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451528 5 mg
16449146 100 mg
16414907 50 mg
16409128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16451528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0838
MedChemExpress Cephalotaxlen ((-)-Cephalotaxine) is an alkaloid that can be isolated from Cephalotaxus drupacea, with antileukemic and antiviral activities. Cephalotaxlen has anti-ZIKV (Zika virus) activity.
Cephalotaxlen ((-)-Cephalotaxine) is an alkaloid that can be isolated from Cephalotaxus drupacea, with antileukemic and antiviral activities. Cephalotaxlen has anti-ZIKV (Zika virus) activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cephalotaxine
Forme physique Powder
CAS 24316-19-6
Couleur Light Nude
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21NO4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme (-)-Cephalotaxine ZINC19795976
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (79.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@](C(C=C(OCO2)C2=C3)=C3CCN4CCC5)([H])[C@]45C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 315.36
Poids de la formule 315.36
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research