Learn More
Céphradine, TRC
Code produit 30362093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362093 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC261800500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefradine
CAS 38821-53-3
Formule moléculaire C16 H19 N3 O4 S
Quantité 500 mg
Synonyme 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[D-α-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid, Anspor, Cefradex, Cefradin, Cefradine, Cefrag, Cefro, Celex, Cephradin, Cephradine, Cesporan, Dimacef, Easkacef, Ecosporina, Eskacef, Lenzacef, Lisacef, Megacef, SQ 11436, Samedrin, Sefril, Velocef, Velosef
Formule InChI InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3)C2=O)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-ciclohexa-1,4-dien-1-ilacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 349.4
Poids de la formule 349.1096