Learn More
Nabertherm Bac collecteur en céramique
Code produit 11989755 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11989755 9 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11989755 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur 691600512
À utiliser avec les fours de modèles L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 et N 7. Protection du four et chargement facile.
  • Fait en céramique
  • À utiliser avec les fours L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 et N 7
  • Dimensions (L x l x H) : 240 x 220 x 20 mm
  • Température maximale : 1100°C
Spécification
Capacité (métrique) 9 L