Learn More
Nabertherm™ Cuves collectrices en céramique
Code produit 15191027 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 cm
19 cm
À utiliser avec (équipement):
Fours : L(T) 3, LV(T) 3
Fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15191027 15 cm Fours : L(T) 3, LV(T) 3 1 pièce
11979755 19 cm Fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15191027 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur 691600510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    157.00€ / 1 pièces
    Économisez 36.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Bac collecteur pour la protection du four et un chargement aisé.
  • Temp. max : 1300°C
  • Hauteur : 20 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fours : L(T) 3, LV(T) 3
max. (métrique) 1300°C
Type Bac collecteur
Matériau céramique
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (métrique) 14 cm
Hauteur (métrique) 2 cm
Profondeur (métrique) 13 cm