Learn More
Masterflex™ Tête de pompe à piston sans vanne série Q en céramique / PVDF / céramique
Code produit 12427440 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
192°ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12427440 192°ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12427440 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0710454
Expédition estimée: 23-02-2027
Specifications
Débit 192°ml/min
À utiliser avec (application) Transfert de gaz et de liquides
Température max. de fonctionnement (métrique) 100°C
Quantité 1 de chaque
Type Tête de pompe à piston sans vanne série Q