Learn More
Nabertherm™ Plaques nervurées en céramique
Code produit 10122732 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
À utiliser avec (équipement):
Adapté pour les fours : L(T) 40
Fours : L(T) 3, LV(T) 3
Fours : L(T) 9, LV(T) 9, N7
Fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) unitSize
10122732 31 cm Adapté pour les fours : L(T) 40 1 pièce
11999745 15 cm Fours : L(T) 3, LV(T) 3 1 pièce
12336493 19 cm Fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 1 pièce
11919755 22 cm Fours : L(T) 9, LV(T) 9, N7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10122732 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur 691600875
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Plaque inférieure servant à la protection du four.
  • Temp. max : 1200°C
  • Hauteur : 12,7 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Adapté pour les fours : L(T) 40
max. (métrique) 1200°C
Type Plaque rainurée
Matériau céramique
Longueur (métrique) 31 cm
Largeur (métrique) 31 cm
Hauteur (métrique) 1,27 cm
Profondeur (métrique) 49 cm