Learn More
Nabertherm™ Plaques nervurées en céramique
Código de producto. 11999745 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
À utiliser avec (équipement):
Adapté pour les fours : L(T) 40
Fours : L(T) 3, LV(T) 3
Fours : L(T) 9, LV(T) 9, N7
Fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Tamaño de la unidad:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) unitSize
11999745 15 cm Fours : L(T) 3, LV(T) 3 1 pièce
12336493 19 cm Fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 1 pièce
11919755 22 cm Fours : L(T) 9, LV(T) 9, N7 1 pièce
10122732 31 cm Adapté pour les fours : L(T) 40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11999745 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 691600507
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Plaque inférieure servant à la protection du four.
  • Temp. max : 1200°C
  • Hauteur : 12,7 mm
Especificaciones
À utiliser avec (équipement) Fours : L(T) 3, LV(T) 3
max. (métrique) 1200°C
Type Plaque rainurée
À utiliser avec (application) Fours à moufle
Matériau céramique
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (métrique) 14 cm
Hauteur (métrique) 1,27 cm
Profondeur (métrique) 13 cm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.