Learn More
Tocris Bioscience™ Ceramide
Code produit 30001121
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001121 50 mg 50mg
30001120 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001121 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 0744/50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ser/Thr protein phosphatase activator
A potent modulator of cell proliferation and differentiation. Activates protein phosphatase-1 (PP1) and -2A (PP2A), as well as ceramide-activated protein phosphatase (CAPP) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3102-57-6
Formule moléculaire C20H39NO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceramide
Quantité 50 mg
Poids de la formule 341.53
Pureté >98%
Poids moléculaire 341.54