Learn More
Hirschmann™ Distributeurs classiques Ceramus™
Description
- Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 ml
- L'ensemble peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C sans démontage.
- Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
- Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
- Configuration numérique du volume, étalonné à vie
- Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
- Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Matériau | Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran |
| Volume (métrique) | 2 à 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Incréments | 0,25 mL |
| Précision | 0.6 % |