Learn More
Hirschmann™ Distributeurs classiques Ceramus™
Code produit 10797021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2 à 1 ml
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10797021 1 à 5 ml 1 pièce
10729521 0.2 à 1 ml 1 pièce
10549871 0.4 à 2 ml 1 pièce
10222611 10 à 60 ml -
10110241 2 à 10 ml 1 pièce
10038720 5 à 30 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10797021 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9330000
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Les distributeurs classiques sont des unités éprouvées pour la distribution manuelle, dotées de matériaux de qualité supérieure, d'une manipulation simple et d'un confort d'utilisation bien pensé pour faciliter les tâches de routine en laboratoire.
  • Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 ml
  • L'ensemble peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C sans démontage. 
  • Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
  • Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
  • Configuration numérique du volume, étalonné à vie
  • Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Matériau Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran
Volume (métrique) 1 à 5 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon
Incréments 0,1 mL
Précision 0.6 %