Learn More
Tocris Bioscience™ Cercosporamide
Code produit 18064672
Change view
Click to view available options
Quantité:
331 μg
Conditionnement:
331µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18064672 331 μg 331µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18064672 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4500/331U
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent Mnk2 inhibitor
Cercosporamide is a potent inhibitor of MAP-kinase interacting kinase-2 (Mnk2) and JAK3 (IC50 values are 11, 31 and 116 nM for Mnk2, JAK3 and Mnk1 respectively). Blocks eIF4E phosphorylation; exhibits antiproliferative and proapoptotic activity in cancer cells in vitro. Also inhibits Pkc1. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (9aS)-8-Acetyl-9,9a-dihydro-1,3,7-trihydroxy-9a-methyl-9-oxo-4-dibenzofurancaboxamide
CAS 131436-22-1
Quantité 331 μg
Cible Mnk Inhibitors
Formule moléculaire C16H13NO7
Pureté 96%