Learn More
Cercosporamide, MedChemExpress
Code produit 16431659
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431659 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431659 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16982
MedChemExpress Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Cercosporamide is a highly potent, ATP-competitive Pkc1 kinase inhibitor, with an IC50 of Ki of Mnk inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cercosporamide
CAS 131436-22-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H13NO7
Quantité 1 mg
Synonyme (-)-Cercosporamide
SMILES O=C(C1=C(C([C@@]23C)=C(O)C=C1O)OC2=CC(O)=C(C(C)=O)C3=O)N
Poids moléculaire (g/mol) 331.28
Poids de la formule 331.28
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation