Learn More
Sulfate d'ammonium cérique dihydraté, TRC
Code produit 30350224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2625705G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium cerium sulfate
CAS 10378-47-9
Formule moléculaire Ce . 4 H O4 S . 2 H2 O . 4 H3 N
Quantité 5 g
Synonyme Diammonium cerium(IV) sulphate
Formule InChI InChI=1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
SMILES N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC azano;cerio(4+);sulfato de hidrógeno;dihidrato
Poids moléculaire (g/mol) 632.55
Poids de la formule 631.871