Learn More
Ceritinib, MedChemExpress
Code produit 16481186
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481186 200 mg
16471776 500 mg
16471539 1 g
16442807 50 mg
16439277 5 mg
16436866 100 mg
16426728 10 mg
16420256 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16481186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15656
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.
Ceritinib (LDK378) is a selective, orally bioavailable, and ATP-competitive ALK tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 200 pM. Ceritinib (LDK378) also inhibits IGF-1R, InsR, and STK22D with IC50 values of 8, 7, and 23 nM, respectively. Ceritinib (LDK378) shows great antitumor potency.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceritinib
CAS 1032900-25-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H36ClN5O3S
Quantité 200 mg
Synonyme LDK378
Informations sur la solubilité DMSO : 5.6 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 3.33 mg/mL (5.97 mM)
SMILES CC(C)OC1=CC(C2CCNCC2)=C(C)C=C1NC3=NC=C(Cl)C(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=N3
Poids moléculaire (g/mol) 558.14
Poids de la formule 558.14
Pourcentage de pureté 97.21%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease