Learn More
Céritinib, Thermo Scientific™
Code produit 17770649 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17770649 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17770649 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469322500
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Céritinib
CAS 1032900-25-6
Quantité 250 mg
Point de fusion 172°C à 177°C
Conditions d’expédition Aucune contrainte spéciale
Gamme de produits Sciences de la vie
Formule moléculaire C28 H36 Cl N5 O3 S
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Pureté ≥97,5%