Learn More
Chlorure de cérium(III) heptahydraté, TRC
Code produit 30363155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30363155 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363155 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC27705810G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) Chloride Heptahydrate
CAS 18618-55-8
Formule moléculaire CeCl3 . 7(H2O)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Nom IUPAC céry(3+) ;trichlorure ;heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 372.58
Poids de la formule 370.8859