Learn More
Chlorure de cérium(III) heptahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium(III) Chloride Heptahydrate |
| CAS | 18618-55-8 |
| Formule moléculaire | CeCl3 . 7(H2O) |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
| Nom IUPAC | céry(3+) ;trichlorure ;heptahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.58 |
| Poids de la formule | 370.8859 |