Learn More
Trifluorométhanesulfonate de cérium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359106 5 g 5g
11369106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20251.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.27€
    68.65€ / 5g
    Économisez 16.62€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76089-77-5 | C3CeF9O9S3 | 587.31 g/mol
It is employed as intermediate for organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri de l’eau / de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76089-77-5
Formule moléculaire C3CeF9O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 587.31
Numéro MDL MFCD02093899
Clé InChI PHSMPGGNMIPKTH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium iii trifluoromethanesulfonate, cerium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid cerium iii salt, cerium trifluoromethanesulfonate, cerous triflate, ce otf 3, 3cf3o3s.ce, acmc-209p1w, ksc491c9f
CID PubChem 2733941
Nom IUPAC cérium (3+) ; trifluorométhanesulfonate
SMILES [Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion >300°C
Densité 1.7
Formule linéaire (CF3SO3)3Ce
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 587.33
Pourcentage de pureté 98%