Learn More
Lingot de cérium, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium |
| Couleur | Gris |
| Note relative au nom | Rare Earth Oxides Content |
| Aspect | Dark Gray ingot |
| Quantité | 250 g |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.8% (REO) |
| Forme | Lingot ; conditionnement sous huile minérale |