Learn More
Lingot de cérium, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11315038
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11315038 250 g 250g
11305038 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11315038 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043977.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement sous huile minérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-45-1
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cérium
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Specifications
Nom chimique ou matériau Cerium ingot
Couleur Gris
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1333
Pourcentage de pureté 99%