Learn More
Oxyde de cérium(IV), composé de polissage, 57 g (2 oz), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
57 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451567 57 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15451567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039802.LA
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Composé de polissage pour fenêtres en cristal IR
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Forme physique Particules
Note relative au nom Polishing compound
Odeur Odorless
Granulométrie APS ≈3 Micron
Quantité 57 g
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
Nom IUPAC dioxocérium
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Poids de la formule 172.12