Learn More
Trifluorométhanesulfonate de cérium(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate, is used as a strong oxidizing agent, in the oxidation of benzyl alcohols and alkylbenzenes to aryl aldehydes and aryl ketones respectively. It can also be used as a catalyst for high-yield deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de cérium(IV) est utilisé comme agent oxydant puissant pour l’oxydation des alcools benzyliques et des alkylbenzènes respectivement en aryl aldéhydes et aryl cétones. Il peut également être utilisé comme catalyseur pour la déprotection à haut rendement des éthers tert-butyldiméthylsilyles
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité.
Le trifluorométhanesulfonate de cérium(IV) est utilisé comme agent oxydant puissant pour l’oxydation des alcools benzyliques et des alkylbenzènes respectivement en aryl aldéhydes et aryl cétones. Il peut également être utilisé comme catalyseur pour la déprotection à haut rendement des éthers tert-butyldiméthylsilyles
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate |
Quantité | 25 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 736.39 |
Pourcentage de pureté | 98% |