Learn More
Poudre de cerium, -60 mailles, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442557 25 g 25g
15432557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045909.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-45-1
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cérium
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Cerium powder
Couleur Argent
Quantité 25 g
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3078
Pourcentage de pureté 99.9%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.