Learn More
Tige de cérium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Conditionnement:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383798 50 mm 50mm
11393798 10 mm 10mm
11373798 25 mm 25mm
11303808 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11383798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040284.DJ
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-45-1
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cérium
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium rod
Couleur Argent
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantité 50 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.86g/mm
Forme Tige moulée, le diam. est d’environ
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Numéro UN UN1333
Pourcentage de pureté 99.9%