Learn More
Tige de cérium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
50 mm
100 mm
Conditionnement:
100mm
10mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335108 10 mm 10mm
11325108 50 mm 50mm
11470650 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044037.HF
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement en mylar sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-45-1
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cérium
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium rod
Couleur Argent
Note relative au nom ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Quantité 10 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.21g/mm
Forme Baguette coulée
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Numéro UN UN1333
Pourcentage de pureté 99.9%